Tisk…

Izobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL320358-1LEA 1340 CZK
SIAL320358-1L
Izobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Izobutyraldehyd
Vzorec: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Bod varu: 64 °C (1013 hPa)
Bod tání: –65 °C
Hustota: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006980
CAS číslo: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05171

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR