Tisk…
Kyselina izobutanová
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Varování
EHERC14395500EA 1370 CZK
EHERC14395500
Kyselina izobutanová
Kyselina izobutanová
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002658
CAS číslo: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172