Tyto nitrilové rukavice s bavlněnou podšívkou jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální výsledky v mokrém nebo suchém pracovním prostředí, kde je chemická odolnost rozhodující.
- Plně opakovaně použitelné, velmi dobrá odolnost proti oděru
- Bavlněná podšívka v kombinaci s flexibilitou nitrilového filmu nabízí výjimečné pohodlí pro nositele
- Povrchová úprava Sandpatch dává rukavici hladký povrch, který snižuje nepřímé náklady díky menšímu počtu zmetků křehkých dílů
- Antistatický dle EN 1149
Typické oblasti použití: Agrochemikálie, chemické zpracování a příprava, kovovýroba, polygrafický průmysl a rafinace - Oil & Petrol.
Certifikace: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X); Cat. III
Schváleny ke kontaktu s potravinami