Tisk…
Kyselina fenyloctová ≥99%
Varování
A14881.36EA 1080 CZK
A14881.36
Kyselina fenyloctová ≥99%
Kyselina fenyloctová
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Bod varu: 265 °C
Bod tání: 76…79 °C
Hustota: 1,100
Bod vzplanutí: 132 °C (270 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004313
CAS číslo: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422