Tisk…
Kyselina fenyloctová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP6061-500GEA 0 CZK
SIALP6061-500G
Kyselina fenyloctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina fenyloctová
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 74…77 °C
Hustota: 1,081 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 132 °C
MDL Number: MFCD00004313
CAS číslo: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422