Tisk…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
MOLEM80298319EA 0 CZK
MOLEM80298319
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196,2 g/mol
Bod varu: 327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004335
CAS číslo: 93-40-3
EINECS: 202-244-5