(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL446572-1GEA
4660
CZK
SIAL446572-1G
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
Vzorec:
C₆H₂F₃CH₂COOH MW: 190,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00061217 CAS číslo: 114152-23-7 |