Tisk…
Akrylamid, 2x crystallized
Dodavatel: Molekula
Nebezpečí
MOLEM47318739EA 0 CZK
MOLEM47318739
Akrylamid, 2x crystallized
Akrylamid
Vzorec: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Bod varu: 232 °C (1013 hPa)
Bod tání: 84,5 °C
Hustota: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008032
CAS číslo: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/21/2301321.jpg