Kyselina skořicová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALW228826-1KG-KEA
17950
CZK
SIALW228826-1KG-K
SIALW228826-100G-K
Kyselina skořicová, Sigma-Aldrich®
Kyselina skořicová
Vzorec:
C₉H₈O₂ MW: 148,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004369 CAS číslo: 140-10-3 EINECS: 205-398-1 |