Tisk…
4-Methoxycinnamic acid predominantly trans 99%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALM13807-100GEA 0 CZK
SIALM13807-100G SIALM13807-5G SIALM13807-25G
4-Methoxycinnamic acid predominantly trans 99%, Sigma-Aldrich®
4-Methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,18 g/mol
MDL Number: MFCD00004398
CAS číslo: 830-09-1
EINECS: 212-594-0