Tisk…
2,6-Difluorocinnamic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20353.06EA 3380 CZK
B20353.06 B20353.03
2,6-Difluorocinnamic acid ≥98%
2,6-Difluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14
Bod tání: 124…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010319
CAS číslo: 102082-89-3