Tisk…
2-Fluorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO207100250EA 5260 CZK
ACRO207100250
2-Fluorocinnamic acid 98%
2-Fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Bod tání: 179…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004370
CAS číslo: 451-69-4
EINECS: 207-195-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 183 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %