Tisk…
2-Fluorocinnamic acid ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL222712-5GEA 2360 CZK
SIAL222712-5G
2-Fluorocinnamic acid ≥98%, Sigma-Aldrich®
2-Fluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
MDL Number: MFCD00004370
CAS číslo: 451-69-4
EINECS: 207-195-3