2-Fluorocinnamic acid ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL222712-5GEA
2360
CZK
SIAL222712-5G
2-Fluorocinnamic acid ≥98%, Sigma-Aldrich®
2-Fluorocinnamic acid
Vzorec:
C₉H₇FO₂ MW: 166,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004370 CAS číslo: 451-69-4 EINECS: 207-195-3 |