Tisk…
6-Heptynoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL442879-1GEA 1520 CZK
SIAL442879-1G
6-Heptynoic acid, Sigma-Aldrich®
6-Heptynoic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
MDL Number: MFCD00239430
CAS číslo: 30964-00-2
UN: 3265
ADR: 8,III