Tisk…
10-Undecin-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL94195-1MLEA 1750 CZK
SIAL94195-1ML
10-Undecin-1-ol, Sigma-Aldrich®
10-Undecin-1-ol
Vzorec: C₁₁H₂₀O
MW: 168,28 g/mol
MDL Number: MFCD00041675
CAS číslo: 2774-84-7