Tisk…
Cykloheximid
Nebezpečí
MOLEM11784988EA 0 CZK
MOLEM11784988
Cykloheximid
Cykloheximid
Vzorec: C₁₅H₂₃NO₄
MW: 281,35 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082346
CAS číslo: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/03/2298903.jpg