Tisk…
VWR® TD23, Teploměr přesný, univerzální, vodotěsný, pro sondy PT1000
Dodavatel: VWR
VWR®
620-2675EA 2530 CZK
620-2675
VWR® TD23, Teploměr přesný, univerzální, vodotěsný, pro sondy PT1000
Teploměry Teploměry digitální
Přesný univerzální teploměr, s BNC připojením, bez čidla. Čisté měření se zaměřením na přesnost, rychlost a spolehlivost zabalené v kompaktním pouzdře. Tento nový ruční měřicí přístroj zaujme také svým ergonomickým designem, ochranou proti prachu a vodě v souladu s IP 65/67 a podsvíceným displejem. Kompaktní teploměr je k dispozici s praktickým připojením BNC pro výměnné senzory.
  • moderní a funkční kryt z ABS
  • 3řádkový displej/průhledový displej aktivovaný stiskem tlačítka
  • podsvícení
  • funkce alarmu
  • vodotěsný (IP 65/IP 67)
  • odolný, dlouhá životnost baterie
Aplikace: pro nejvyšší přesnost měření v kapalinách a ve vzduchu, pro měření vnitřní teploty předmětů (s vpichovou sondou); laboratoře, kontrola kvality, servis, potravinářský průmysl, atd.
Informace o dodávce: v dodávce je obsaženo zařízení, kalibrační protokol, 2 baterie, návod.