Tisk…
Kyselina 4-chlorbenzoová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL135585-50GEA 1200 CZK
SIAL135585-50G SIAL135585-250G
Kyselina 4-chlorbenzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 4-chlorbenzoová
Vzorec: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Bod varu: 287 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123 °C
Hustota: 1,535 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 238 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002531
CAS číslo: 74-11-3
EINECS: 200-805-9
Merck Index: 13,02144