Chcete se opět přihlásit?
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hledali jste:
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
5  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazený filtr vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK. (V rámci rozbalovací nabídky lze najednou vybírat z více kritérií)
SearchResultCount:"5"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   5-Chloro-2-methoxybenzoic acid ≥99%
Katalogové číslo: (ACRO393460050)
Dodavatel:  Acros Organics
Popis:   5-Chloro-2-methoxybenzoic acid ≥99%
Měrná jednotka:  1 * 5 g
Katalogové číslo: (SAFA292494-25G)
Dodavatel:  Sigma-Aldrich
Popis:   5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
Měrná jednotka:  1 * 25 g
Katalogové číslo: (PROOMM0008.03)
Dodavatel:  LGC Standards PROMOCHEM
Popis:   5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
Měrná jednotka:  1 * 100 mg
Katalogové číslo: (MOLE52004574-500G)
Dodavatel:  Molekula
Popis:   5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
Měrná jednotka:  1 * 500 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 5  z 5