Tisk…
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
MOLE52004574-500GEA 0 CZK
MOLE52004574-500G
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
MDL Number: MFCD00017546
CAS číslo: 3438-16-2
EINECS: 222-343-7