Tisk…
4-Chloro-2-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL145793-5GEA 1450 CZK
SIAL145793-5G
4-Chloro-2-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 148 °C
MDL Number: MFCD00002532
CAS číslo: 57479-70-6
EINECS: 260-761-1