Tisk…
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL638730-5GEA 6290 CZK
SIAL638730-5G
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₉ClO₄
MW: 216,62 g/mol
MDL Number: MFCD00084944
CAS číslo: 52009-53-7