2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL638730-5GEA
6290
CZK
SIAL638730-5G
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
Vzorec:
C₉H₉ClO₄ MW: 216,62 g/mol |
MDL Number:
MFCD00084944 CAS číslo: 52009-53-7 |