Tisk…
3,5-Dichlorosalicylic acid
MOLE18351091-100GEA 0 CZK
MOLE18351091-100G
3,5-Dichlorosalicylic acid
3,5-Dichlorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₃
MW: 207,01 g/mol
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00002442
CAS číslo: 320-72-9
EINECS: 206-281-8