Tisk…
2,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
Nebezpečí
L09735.06EA 1850 CZK
L09735.06
2,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
2,5-Dichlorophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Bod varu: 120…122 °C (20 mmHg)
Bod tání: 28…31 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00002002
CAS číslo: 5392-82-5
EINECS: 226-396-7
UN: 2250
ADR: 6.1,II