Tisk…

2,5-Dichloroaniline, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL102024-50GEA 1060 CZK
SIAL102024-50G
2,5-Dichloroaniline, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichloroaniline
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Bod varu: 251 °C (1013 hPa)
Bod tání: 46…50 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007667
CAS číslo: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN: 3442
ADR: 6.1,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR