Tisk…
2-Chlorothiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL247146-25GEA 6720 CZK
SIAL247146-25G SIAL247146-5G
2-Chlorothiophenol, Sigma-Aldrich®
2-Chlorothiophenol
Vzorec: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
MDL Number: MFCD00004830
CAS číslo: 6320-03-2
EINECS: 228-667-5