Terephthalonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALD76722-25GEA
1110
CZK
SIALD76722-25G
Terephthalonitrile, Sigma-Aldrich®
Terephthalonitrile
Vzorec:
C₈H₄N₂ MW: 128,13 g/mol Bod tání: 223…226 °C Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001810 CAS číslo: 623-26-7 EINECS: 210-783-2 |