Tisk…
Methylsalicylát 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO220490010EA 3490 CZK
ACRO220490010 ACRO220490050 ACRO220495000 ACRO220490025
Methylsalicylát 99%
Methylsalicylát
Vzorec: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 222 °C (760 mmHg)
Bod tání: 8…7 °C
Hustota: 1,1825 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002214
CAS číslo: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 12,06200
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/31/2298931.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 1.180 to 1.186 g/ml
GC ≥98.5 %