2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L15996.MDEA
683
CZK
L15996.MD
L15996.03
2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98%
2,5-Difluorophenyl isocyanate
Vzorec:
C₇H₃F₂NO MW: 155,1 g/mol Bod varu: 78 °C (33 mmHg) Hustota: 1,323 Bod vzplanutí: 56 °C (132 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00013843 CAS číslo: 39718-32-6 EINECS: 000-000-0 UN: 3080 ADR: 6.1,II |