3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A15263.14EA
8720
CZK
A15263.14
A15263.06
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₈H₉ClO₄S MW: 236,68 g/mol Bod tání: 66…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051769 CAS číslo: 23095-31-0 UN: 3261 ADR: 8,II |