Tisk…
4'-Bromoacetophenone
Varování
MOLE27065743-100GEA 0 CZK
MOLE27065743-100G
4'-Bromoacetophenone
4'-Bromoacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: 49…52 °C
Hustota: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000105
CAS číslo: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01387