Tisk…
5-Chloro-o-toluidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02641.0250EA 0 CZK
8.02641.0250
5-Chloro-o-toluidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 22 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007779
CAS číslo: 95-79-4
EINECS: 202-452-6
UN: 3429
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 22 °C
Molar Mass 141.59 g/mol
Boiling Point 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.45 hPa (50 °C)
Flash Point 160 °C
Refractive Index 1.584 (20 °C, 589 nm)
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C