Tisk…
2,5-Dichlorobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL183601-10GEA 5530 CZK
SIAL183601-10G
2,5-Dichlorobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Bod varu: 264 °C (1013 hPa)
Bod tání: 80 °C
MDL Number: MFCD00004607
CAS číslo: 34145-05-6
EINECS: 251-850-6