Tisk…
2',4'-Dimethoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD129402-25GEA 3130 CZK
SIALD129402-25G
2',4'-Dimethoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
MDL Number: MFCD00008727
CAS číslo: 829-20-9
EINECS: 212-587-2