3',5'-Dimethoxyacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
B25224.06EA
7860
CZK
B25224.06
B25224.03
3',5'-Dimethoxyacetophenone ≥97%
3',5'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Bod varu: 290…291 °C Bod tání: 39…41 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008739 CAS číslo: 39151-19-4 EINECS: 254-322-3 |