2',6'-Difluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL232890-1GEA
1630
CZK
SIAL232890-1G
SIAL232890-5G
2',6'-Difluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2',6'-Difluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₆F₂O MW: 156,13 g/mol Bod varu: 76…79 °C (15 mmHg) Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000328 CAS číslo: 13670-99-0 EINECS: 237-151-9 |