Tisk…
2',5'-Difluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL264261-1GEA 1250 CZK
SIAL264261-1G
2',5'-Difluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2',5'-Difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Bod varu: 70…80 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,2099 g/cm³ (22 °C)
MDL Number: MFCD00009898
CAS číslo: 1979-36-8
EINECS: 217-837-4