Tisk…
2'-Fluoroacetophenone
Dodavatel: Molekula
Varování
MOLE29373603-25GEA 0 CZK
MOLE29373603-25G
2'-Fluoroacetophenone
2'-Fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Bod varu: 82…83 °C (13,3 hPa)
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000320
CAS číslo: 445-27-2
EINECS: 207-156-0