Tisk…

3-Fluoro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL222674-5GEA 2690 CZK
SIAL222674-5G
3-Fluoro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,359 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007760
CAS číslo: 443-86-7
EINECS: 207-142-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR