Tisk…
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
MOLEM55107564EA 0 CZK
MOLEM55107564
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Bod varu: 190 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3…8 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064396
CAS číslo: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III