Tisk…

4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL196576-5GEA 0 CZK
SIAL196576-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Bod tání: 94…95 °C
Hustota: 1,754 g/cm³ (–123.15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007365
CAS číslo: 121-01-7
EINECS: 204-443-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR