Tisk…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Varování
MOLEM15949255EA 0 CZK
MOLEM15949255
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Bod tání: 129 °C
Hustota: 1,752 g/cm³ (–123.15 °C)
MDL Number: MFCD00014717
CAS číslo: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III