Tisk…
2,3-Difluorobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL290262-5GEA 0 CZK
SIAL290262-5G
2,3-Difluorobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2,3-Difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Bod varu: 197 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010312
CAS číslo: 75853-18-8