Tisk…

3,4-Difluorobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

SIAL290297-5GEA 0 CZK
SIAL290297-5G
3,4-Difluorobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Bod varu: 197 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010628
CAS číslo: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR