Tisk…
4-(Trifluoromethyl)thiophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A12725.06EA 9370 CZK
A12725.06 A12725.14 A12725.03
4-(Trifluoromethyl)thiophenol ≥97%
4-(Trifluoromethyl)thiophenol
Vzorec: C₇H₅F₃S
MW: 178,18 g/mol
Bod varu: 66…68 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,300
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042320
CAS číslo: 825-83-2
EINECS: 000-000-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III