Tisk…
3'-Iodoacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL681164-5GEA 1820 CZK
SIAL681164-5G
3'-Iodoacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Bod varu: 284 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53 °C
Hustota: 1,767 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00060283
CAS číslo: 14452-30-3