Tisk…
m-Tolyl isocyanate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L15255.14EA 3350 CZK
L15255.14 L15255.06
m-Tolyl isocyanate ≥99%
m-Tolyl isocyanate
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Bod varu: 75…76 °C (12 mmHg)
Bod tání: 195…198 °C
Hustota: 1,033
Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002021
CAS číslo: 621-29-4
EINECS: 210-676-0
UN: 2206
ADR: 6.1,II