Tisk…
p-Tolyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL143634-5GEA 1390 CZK
SIAL143634-5G SIAL143634-100G SIAL143634-25G
p-Tolyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
p-Tolyl isocyanate
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Bod varu: 193…195 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,056 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002029
CAS číslo: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
UN: 2206
ADR: 6.1,II