Tisk…
o-Tolyl isothiocyanate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO292650250EA 4970 CZK
ACRO292650250 ACRO292650050
o-Tolyl isothiocyanate 99%
o-Tolyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Bod varu: 239 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,11 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004802
CAS číslo: 614-69-7
EINECS: 210-390-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6351 to 1.6371 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %