Tisk…
o-Tolyl isothiocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B22845.14EA 5800 CZK
B22845.14 B22845.06 B22845.22
o-Tolyl isothiocyanate ≥98%
o-Tolyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Bod varu: 239 °C
Hustota: 1,115
Bod vzplanutí: 107 °C (224 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004802
CAS číslo: 614-69-7
EINECS: 210-390-6
UN: 2922
ADR: 8,III